Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de pH de superficie
Código de producto. 11796338 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11796338 12mm cada uno
1 options
Código de producto. 11796338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.59€
    129.01€ / paquete de 1
    Ahorro 32.58€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodo de pH de superficie ideal para mediciones en papel, piel, cuero, agar y gel de electroforesis.
  • Electrodo de pH en vidrio plano de 12 o 8 mm
  • Para mediciones en papel, piel, cuero, agar, gel de electroforesis
Especificaciones
Descripción Electrodos de pH de superficie
Diámetro (métrico) 12mm
Tipo Electrodos de pH, 12 mm
Para utilizar con (aplicación) Electrodo de pH de superficie ideal para mediciones en papel, piel, cuero, agar y gel de electroforesis.
Intervalo de pH De 0 a 12
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C