Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Flat Base, Level 1 Everyday Analysis
Código de producto. 15102749
Cambiar vista
Click to view available options
Precortados:
No
Sí
Color:
Transparente
N.° por paquete:
5
50 alfombrillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Precortados Color N.° por paquete Tamaño de la unidad
15102749 Sí Transparente 5 paquete de 5
15192739 No Transparente 5 paquete de 5
15816261 No Transparente 50 alfombrillas paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15102749 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180M150
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ Square 384-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 384-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excelente compatibilidad química y térmica
  • Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
  • Se pueden esterilizar en autoclave a calor seco y pueden soportar temperaturas incluso de -80 °C
Lista para la automatización
  • Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
  • Las alfombrillas precortadas ofrecen una mejor perforabilidad y una formación de vacío reducida
979
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Solvent Or Alcohol Resistant No
Material Silicona
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 384
N.° por paquete 5
Para utilizar con (aplicación) HPLC, UHPLC, GC
Precortados Sí
Línea de productos WebSeal
adhesivo/a/s None
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +121 °C
Forma del pocillo Cuadrado
Plate Compatibility Placa de 384 pocillos