Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca certificados por COT SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17373963 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
Certificado para COT(10 ppb)
Certificado para COT(20 ppb)
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
17373963 Certificado para COT(10 ppb) paquete de 72
17383963 Certificado para COT(20 ppb) paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17373963 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PK40TOC10
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Asegúrese de que sus análisis medioambientales cumplen las normativas gubernamentales con nuestros kits de tapones y viales certificados por TOC Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3.
Asegúrese de que sus análisis medioambientales cumplen las normativas gubernamentales con nuestros kits de tapones y viales certificados por TOC Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3. Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Nuestros kits certificados para COT incluyen viales de rosca de vidrio de 40 ml y rosca de polipropileno premontada con septos unidos de PTFE/silicona y de alta pureza. Cada lote de viales para COT se prueba y certifica para contribuir a unos niveles totales de carbono orgánico de fondo de <10 o <20 ppb.
Tapones y viales certificados para COT
Limpios, certificados y listos para su uso
• Los kits certificados para COT contienen viales de rosca de vidrio de 40 ml y tapones de rosca premontados de 24 mm con septos unidos de PTFE/silicona y de alta pureza.
• Cada lote se prueba y certifica para contribuir a unos niveles totales de carbono orgánico defondo de <10 ppb o <20 ppb a través de cromatografía de gases.
• El bajo nivel de COT de fondo es ideal para la preparación y el almacenamiento de patrones.
• 40 ml son adecuados para la mayoría de instrumentos de COT automatizados.
• Adecuado para análisis medioambientales, incluida la recogida de muestras al azar y fuera de línea de agua de alta pureza
Kits certificados con especificación
Para el análisis diario
Todos los productos SureSTART están certificados para cumplir con las especificaciones de los parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Diámetro de la abertura (métrico) 15 mm
Diámetro interior (métrico) 28 mm
Material Vidrio transparente
Volumen (métrico) 40 mL
Septo Silicona blanca/PTFE transparente; unido
Incluye 72 viales y tapones
Tamaño de la abertura (métrico) 24 mm
Dureza 55 shore
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 40 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca, nivel 3
Grosor (métrico) 3,2 mm
Tamaño del tapón 24 mm
Marking Spot No
Para utilizar con (equipo) Analizadores de COT
Septa Size (Metric) 24 mm
Tipo de vial Vial de vidrio de rosca de 40 ml, nivel 3
Certificaciones/conformidad Certificado para COT(10 ppb)
Altura (métrico) 97 mm
Tipo de producto Kit de tapones y viales con certificado para COT, nivel 3