Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca certificado con especificación SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17363963 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Volumen total (métrico):
0,2 mL
2 mL
Material:
TPX ámbar
Vidrio transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Marking Spot Volumen total (métrico) Material Tamaño de la unidad
17363963 No 0,2 mL TPX ámbar paquete de 100
17393963 Sí 2 mL Vidrio transparente paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17363963 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PK1655
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación de especificación Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3.
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación de especificación Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 3. Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca corta en vidrio transparente o TPX y tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Las opciones de septos inseparables están disponibles. Seleccione kits con viales SureStop™ y/o tapones de rosca AVCS™ para obtener un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Kits certificados con especificación
Para el análisis diario
Todos los productos SureSTART están certificados para cumplir con las especificaciones de los parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
  • Nivel 1: Análisis diarios
    Cromatografía aprobada
    Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
  • Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
    Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
    Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Nivel 3: Alto rendimiento
    Cuando la sensibilidad es una necesidad
    Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Diámetro de la abertura (métrico) 4,5 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Amber
Material TPX ámbar
Volumen (métrico) 0,2 mL
Septo Silicona blanca/PTFE rojo; unido
Incluye 100 viales y tapones
Tamaño de la abertura (métrico) 9mm
Dureza 55 shore
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 0,2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca, nivel 3
Cantidad 100 Pk.
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 9mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 9mm
Tipo de vial 0.2 mL Short Thread Screw TPX Vial, Level 3
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit de tapones y viales con certificación de especificación, nivel 3