Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca certificados con especificación SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17313823 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Vidrio hidrolítico (clase I)
Vidrio transparente
Vidrio ámbar
Vidrio ámbar hidrolítico (clase I)
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Silicona azul/PTFE transparente
Silicona azul/PTFE transparente; precortado
Silicona blanca/PTFE azul; precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido
Silicona blanca/PTFE rojo; unido
Silicona roja/PTFE marfil
Silicona/poliamida
Color (sello):
Azul
Azul/transparente
Blanco/azul
Blanco/rojo
Rojo/blanco/rojo
Rojo/marfil
Tipo de vial:
Vial SureStop™ de vidrio de rosca corta de 2 ml , nivel 2
Vial con cierre de rosca
Vial con cierre de rosca SureStop
Vial con cierre de rosca SureStop (montado)
Vial con rosca corta
Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2
Unit Size:
paquete de 100
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material Septo Color (sello) Tipo de vial Dimensione della confezione
17313823 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE rojo Blanco/rojo Vial SureStop™ de vidrio de rosca corta de 2 ml , nivel 2 paquete de 100
17923611 Polipropileno Silicona/poliamida Blanco/rojo Vial con rosca corta paquete de 100
17323823 Vidrio ámbar Silicona blanca/PTFE rojo Blanco/rojo Vial SureStop™ de vidrio de rosca corta de 2 ml , nivel 2 paquete de 100
17333823 Vidrio transparente Silicona azul/PTFE transparente Azul/transparente Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17343823 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE rojo; unido Blanco/rojo Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17353823 Vidrio transparente Silicona roja/PTFE marfil Rojo/marfil Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17363823 Vidrio ámbar Silicona roja/PTFE marfil Rojo/marfil Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17373823 Vidrio transparente PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Rojo/blanco/rojo Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17303833 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE rojo Blanco/rojo Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17313833 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido Blanco/rojo Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17323833 Vidrio ámbar Silicona blanca/PTFE rojo Blanco/rojo Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17333833 Vidrio transparente Silicona azul/PTFE transparente; precortado Azul/transparente Vial de vidrio de rosca corta de 2 ml, nivel 2 paquete de 100
17805194 Vidrio transparente PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Rojo/blanco/rojo Vial con cierre de rosca SureStop (montado) paquete de 100
17805184 Vidrio transparente Silicona roja/PTFE marfil Rojo/marfil Vial con cierre de rosca SureStop (montado) paquete de 100
17825224 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE azul; precortado Blanco/azul Vial con cierre de rosca SureStop (montado) paquete de 100
17845214 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE rojo Blanco/rojo Vial con cierre de rosca SureStop paquete de 100
17865174 Vidrio transparente Silicona blanca/PTFE azul; precortado Blanco/azul Vial con cierre de rosca SureStop paquete de 100
18214594 Vidrio hidrolítico (clase I) PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Azul Vial con cierre de rosca paquete de 100
18254594 Vidrio ámbar hidrolítico (clase I) Silicona blanca/PTFE azul; precortado Azul Vial con cierre de rosca paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 17313823 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 6AK592W
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación de especificación Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2.
Satisfaga sus necesidades de certificación y documentación con nuestros kits de viales y tapones de rosca con certificación de especificación Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2. Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca corta con puntos de marcado en vidrio transparente o ámbar y tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de varios valores de dureza diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Seleccione kits con viales SureStop™ y/o tapones de rosca AVCS™ para obtener un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Kits certificados con especificación
Para el análisis diario
Todos los productos SureSTART están certificados para cumplir con las especificaciones de los parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color del tapón Azul
Color (sello) Blanco/rojo
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Material Vidrio transparente
Volumen (métrico) 2 mL
Septo Silicona blanca/PTFE rojo
Incluye 100 viales y tapones
Tamaño de la abertura (métrico) 9mm
Dureza 55 shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Rosca (AVCS™), nivel 2
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 9mm
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 9mm
Tipo de vial Vial SureStop™ de vidrio de rosca corta de 2 ml , nivel 2
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit de tapones y viales con certificación de especificación, nivel 2
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.