Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de poliyspring SureSTART™ para viales de 2 ml, alto rendimiento de nivel 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17343903 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
1 Pack of 100
10 Packs of 100
50 Packs of 100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
17343903 1 Pack of 100 paquete de 100
17353903 50 Packs of 100 paquete de 5000
17363903 10 Packs of 100 paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17343903 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6EME03CPPSP
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice insertos de plástico de polyspring SureSTART™ de nivel 1 de rendimiento en viales de rosca, a presión o con rosca de 2 ml al analizar tamaños de muestra pequeños de menos de 2 ml.
Utilice insertos de plástico de polyspring Thermo Scientific™ con viales de rosca, con rosca o a presión de 2 ml para maximizar el volumen de inyección al analizar muestras de < 2 ml. El polyspring integrado en la parte inferior del inserto centra el inserto en el vial, garantiza un buen sellado con el tapón de los viales y proporciona una almohadilla contra el contacto de la aguja. Estos insertos de plástico tienen una pequeña capacidad de volumen total de < 400 μl y un volumen residual mínimo de 2 μl. Cuando se colocan y se sellan dentro de un vial de 2 ml, se pueden utilizar micromuestras en bandejas de muestreador automático convencionales. Estos insertos son de nivel de rendimiento 2, lo que significa que se han diseñado para garantizar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento. Están certificados con la especificación para garantizar las dimensiones físicas.
Características
  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Utilícelo con viales con rosca de 9 mm, viales de 11 mm a presión o viales de rosca de 11 mm
  • Selle los viales con tapones de rosca y septos de 9 mm, tapones de rosca y septos de 11 mm o tapones a presión y septos de 11 mm, según el vial utilizado
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
  • Todos los insertos Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Polipropileno transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Micro Sampling
Tipo de inserto Inserts with spring for HPLC and GC Vials
Tipo de empaquetado 1 Pack of 100
Volumen residual (métrico) 4 μl
Estilo de la base Cónico con polyspring
Línea de productos SureSTART nivel 1
Volumen total (métrico) 0,3 mL
Cantidad 100
Volume (Metric) Usable 0,25 mL
Para utilizar con (equipo) 2 mL Vials
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)
ACT Label Yes
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 31 mm
Tipo de producto Inserto de plástico de polyspring