Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de vidrio SureSTART™ para viales de 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17303983 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de la base:
Base plana
Cónico con polyspring de PE
Cónico con punto de extracción
Cónicos
Punta de precisión cónica
Material:
De vidrio
Vidrio de borosilicato
Vidrio silanizado
Vidrio silanizado transparente
Vidrio transparente
Volume (Metric) Usable:
0,25 mL
0,25 mL
0,35 mL
0,35 mL
0,45 mL
0,45 mL
Cantidad:
100/paq.
1000/paq.
500/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
paquete de 5000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de la base Material Volume (Metric) Usable Cantidad Tamaño de la unidad
17303983 Cónico con polyspring de PE Vidrio transparente 0,25 mL 100/paq. paquete de 100
17953611 Cónicos Vidrio de borosilicato 0,25 mL 100/paq. paquete de 100
17313983 Cónico con polyspring de PE Vidrio transparente 0,25 mL 5000/paq. paquete de 5000
17323983 Cónico con polyspring de PE Vidrio transparente 0,25 mL 1000/paq. paquete de 1000
17333983 Cónico con polyspring de PE Vidrio silanizado transparente 0,25 mL 100/paq. paquete de 100
17343983 Cónico con polyspring de PE Vidrio silanizado transparente 0,25 mL 5000/paq. paquete de 5000
17353983 Cónico con polyspring de PE Vidrio silanizado transparente 0,25 mL 1000/paq. paquete de 1000
17363983 Cónico con punto de extracción Vidrio transparente 0,35 mL 100/paq. paquete de 100
17373983 Cónico con punto de extracción Vidrio transparente 0,35 mL 5000/paq. paquete de 5000
17383983 Cónico con punto de extracción Vidrio transparente 0,35 mL 1000/paq. paquete de 1000
17393983 Base plana Vidrio transparente 0,45 mL 500/paq. paquete de 500
17895184 Punta de precisión cónica De vidrio 0,35 mL 100/paq. paquete de 100
17845204 Base plana Vidrio silanizado 0,45 mL 500/paq. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17303983 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PME03C1SP
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice insertos de vidrio de rendimiento de nivel 3 SureSTART™ en viales de rosca, a presión o para encapsular de 2 ml al analizar tamaños de muestra muy pequeños (menos de 2 ml).
Utilice insertos Thermo Scientific™ SureSTART™ de rendimiento de nivel 3 con viales de 2 ml al analizar muestras de < 2 ml para maximizar el volumen de inyección. Estos insertos de vidrio tienen una pequeña capacidad de volumen total de < 400 μl y un volumen residual mínimo de 2 μl. Cuando se colocan y se sellan dentro de un vial de 2 ml, se pueden utilizar micromuestras en bandejas de muestreador automático convencionales. Elija entre los formatos de inserto cónico de polyspring, cónico de punto de extracción o de fondo plano. Los insertos cónicos son más eficaces con volúmenes residuales de 2 a 4 μl. Estos insertos cuenta con un rendimiento de nivel 3, lo que significa que están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado de especificación para garantizar las dimensiones físicas y cumplir todos los requisitos de las farmacopea de EE. UU., UE y Japón.
Características
  • Puede utilizar viales con rosca de 9 mm, viales a presión de 11 mm o viales con tapón de rosca de 11 mm con estos insertos
  • Selle estos viales con tapones de rosca de 9 mm o tapones de rosca/a presión de 11 mm y los septos correspondientes según el tipo de vial que utilice
Insertos de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Los insertos cónicos de polyspring cuentan con un resorte de polietileno para centrar el fondo del inserto y proporcionar una almohadilla contra el contacto con agujas
  • Los insertos de fondo plano pueden albergar más volumen de muestra que los insertos cónicos de polyspring o de punto de extracción
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
  • Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta de alta resolución
Certificación de especificación
  • Todos los insertos Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Vidrio transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Micro Sampling
Tipo de inserto Inserts with spring for HPLC and GC Vials
Tipo de empaquetado 1 Pack of 100
Volumen residual (métrico) 4 μl
Estilo de la base Cónico con polyspring de PE
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 0,3 mL
Cantidad 100/paq.
Volume (Metric) Usable 0,25 mL
Para utilizar con (equipo) 2 mL Vials
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)
ACT Label Yes
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 30 mm
Tipo de producto Inserto de vidrio para viales de 2 ml, nivel 3