Learn More
Thermo Scientific™ Kits de tapones y viales de rosca certificados por EPA SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17393823 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
20 mL
40 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño del tapón:
13 mm
15 mm
18 mm
24 mm
24 mm
Septo:
Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco
Silicona transparente/PTFE blanco
Silicona/PTFE
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño del tapón Septo Tamaño de la unidad
17393823 8 mL Transparente 15 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 200
17383803 12 mL Ámbar 15 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 200
17393803 12 mL Transparente 15 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 200
17303813 16 mL Ámbar 18 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 200
17313813 16 mL Transparente 18 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 200
17323813 20 mL Ámbar 24 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 100
17333813 20 mL Transparente 24 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 100
17353813 40 mL Ámbar 24 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 100
17363813 40 mL Ámbar 24 mm Silicona transparente/PTFE blanco paquete de 100
17373813 40 mL Transparente 24 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 100
17383813 40 mL Transparente 24 mm Silicona transparente/PTFE blanco paquete de 100
17393813 4 mL Ámbar 13 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 100
17303823 4 mL Transparente 13 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 100
17383823 8 mL Ámbar 15 mm Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco paquete de 200
17835194 20 mL Transparente 24 mm Silicona/PTFE paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17393823 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6AK8CCT
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asegúrese de que sus análisis medioambientales cumplen las normativas gubernamentales con nuestros kits de tapones y viales certificados por EPA Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2.
Asegúrese de que sus análisis medioambientales cumplen las normativas gubernamentales con nuestros kits de tapones y viales certificados por EPA Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2. Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Elija entre una variedad de kits con viales de rosca de vidrio transparente o ámbar y tapones de polipropileno con cubierta abierta o cerrada con septos de silicona/PTFE o espuma de polietileno/PTFE diseñados para reducir los problemas relacionados con las agujas del muestreador automático.
Viales de la EPA de nivel 100
Nuestros viales de la EPA de nivel 100 se procesan y envasan bajo un estricto sistema de gestión de calidad ISO registrado. Los productos de nivel 100 no están certificados ni prelimpiados. Cada caja de producto se etiqueta con un número de producción y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.
Kits certificados con especificación
Para el análisis diario
Todos los productos SureSTART están certificados para cumplir con las especificaciones de los parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Color (sello) White/White
Diámetro de la abertura (métrico) 9mm
Diámetro interior (métrico) 16,6 mm
Color Transparente
Material Vidrio transparente
Volumen (métrico) 8 mL
Septo Espuma de polietileno blanca/PTFE blanco
Incluye 200 viales y tapones
Tamaño de la abertura (métrico) 15 mm
Línea de productos SureSTART nivel 2
Volumen total (métrico) 8 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Parte superior de rosca cerrada, nivel 2
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 15 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 15 mm
Tipo de vial Vial de vidrio de rosca de 2 ml, nivel 8
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación, EPA de nivel 100
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Kit de tapones y viales certificado por EPA, nivel 2