Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Thermo Scientific™ Tapones de rosca de 9 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17344043 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Color | Septo | Modelo | Dureza | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 17344043 | Azul | Silicona azul/PTFE transparente; suave | Suave | 45 shore | paquete de 100 |
| 17363993 | Azul, Gold | Silicona blanca/PTFE rojo | Cubierta de placa de estaño magnético | 54 shore | paquete de 100 |
| 17334043 | Azul | Silicona blanca/PTFE rojo | - | 54 shore | paquete de 100 |
| 17354043 | Azul | Silicona azul/PTFE transparente; precortado, blando | Precortado, suave | 45 shore | paquete de 100 |
| 17364043 | Azul | Silicona blanca/PTFE rojo | - | 54 shore | paquete de 5000 |
| 17374043 | Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | - | 54 shore | paquete de 100 |
| 17384043 | Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | - | 54 shore | paquete de 5000 |
| 17394043 | Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | - | 54 shore | paquete de 1000 |
| 17304053 | Azul | Silicona blanca/PTFE rojo | - | 54 shore | paquete de 1000 |
| 17314053 | Negro | Silicona blanca/PTFE rojo; unido | De unión | 54 shore | paquete de 100 |
| 17324053 | Negro | Silicona blanca/PTFE rojo; unido | De unión | 54 shore | paquete de 5000 |
| 17334053 | Negro | Silicona blanca/PTFE rojo; unido | De unión | 54 shore | paquete de 1000 |
| 17344053 | Gris | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido | Precortado, adherido | 54 shore | paquete de 100 |
| 17354053 | Gris | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido | Precortado, adherido | 54 shore | paquete de 5000 |
| 17364053 | Gris | Silicona blanca/PTFE rojo; precortado, unido | Precortado, adherido | 54 shore | paquete de 1000 |
| 17374053 | Azul | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | 54 shore | paquete de 100 |
| 17384053 | Azul | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | 54 shore | paquete de 5000 |
| 17394053 | Rojo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | 54 shore | paquete de 100 |
| 17304063 | Rojo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | 54 shore | paquete de 5000 |
| 17314063 | Rojo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | 54 shore | paquete de 1000 |
| 17324063 | Azul | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | 54 shore | paquete de 1000 |
| 17334063 | Azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | 54 shore | paquete de 100 |
| 17344063 | Azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | 54 shore | paquete de 5000 |
| 17354063 | Rojo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | 54 shore | paquete de 100 |
| 17364063 | Rojo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | 54 shore | paquete de 5000 |
| 17374063 | Rojo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | 54 shore | paquete de 1000 |
| 17384063 | Azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | 54 shore | paquete de 1000 |
| 17815194 | Amarillo | Silicona blanca/PTFE azul; precortado | Precortado | 45 shore | paquete de 100 |
| 17865204 | Amarillo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | 50 shore | paquete de 100 |
| 17875204 | Verde | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | - | 50 shore | paquete de 100 |
| 18274584 | Verde | Silicona/PTFE | Precortado | 55 Shore | paquete de 100 |
Usar código promocional 27993
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27993" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice tapones de rosca de 9 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ con viales de rosca con aberturas de 9 mm, incluyendo nuestros viales de rosca de vidrio de 2 ml, viales de rosca de vidrio de grado GOLD de 2 ml y microviales a rosca de vidrio de recuperación total SureSTART para muestras de < 2 ml, viales de rosca de vidrio de alta recuperación de 1,7 ml y microviales de rosca de vidrio para muestras de < 2 ml (nivel 3). Seleccione los productos de nivel 3 para obtener el máximo rendimiento y sensibilidad de sus métodos, al tiempo que mantiene los más altos niveles de seguridad e integridad de las muestras Elija entre tapones de polipropileno con septos de silicona/PTFE de uso general para reducir los problema relacionados con las agujas del muestreador automático. Hay disponibles opciones de septos precortados y unidos. Nuestros tapones AVCS™ incorporan la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos para garantizar una compresión óptima de sellado al cerrar el vial. Utilice tapones de rosca AVCS con nuestros viales SureStop™ para un sellado eficaz, datos uniformes y mejorar el procesamiento de muestras.
Nuestros tapones de rendimiento de nivel 3 están especialmente diseñados y tratados para aplicaciones de espectrometría de masas y contienen las cantidades más bajas de metales, extraíbles y lixiviables, lo que le garantiza una sensibilidad y selectividad constantes de sus analitos más difíciles.
Viales y tapones SureStop con sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS):
Esta combinación patentada de tapón/vial con rosca cuenta con un diseño de anillo de sellado resistente al empuje, una compresión controlada del septo y un borde para el posicionamiento del tapón SureStop para garantizar un sellado eficaz que elimine el sobresellado excesivo o insuficiente, reduzca la evaporación de disolventes y genere menos interrupciones del muestreador automático. Los viales SureStop y los tapones AVCS son compatibles con todos los muestreadores automáticos de LC y GC. También contienen bajos niveles de lixiviables lo que los convierte en una alternativa ideal a los tapones unidos para quienes buscan espectros más limpios.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Polipropileno |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Single-use |
| Septo | Silicona azul/PTFE transparente; suave |
| Incluye | Septum |
| Nivel | Level 3 |
| N.° por paquete | 100 |
| Modelo | Suave |
| Dureza | 45 shore |
| Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
| Cantidad | 100/Pk. |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tamaño del tapón | 9mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales con rosca de 9 mm |
| Características ecológicas | ACT Ecolabel (Silver) |
| ACT Label | Yes |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificación de especificación |
| Tipo de producto | Rosca (AVCS™), nivel 3 |
| Septum Color | Blue/Clear |
| Mostrar más Mostrar menos |