Learn More
Thermo Scientific™ Septos de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17323773 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco, Beige
Negro. gris, Gray
Material:
Butilo/PTFE
Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Dureza:
45 shore
50 shore
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Dureza Tamaño de la unidad
17323773 Blanco, Beige Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) 45 shore paquete de 100
17333773 Blanco, Beige Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) 45 shore paquete de 5000
17343773 Blanco, Beige Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) 45 shore paquete de 1000
17885204 Negro. gris, Gray Butilo/PTFE 50 shore paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17323773 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6A20ST1
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sustituya los septos desgastados con septos Thermo Scientific™ SureSTART™de 20 mm (nivel 2).
Sustituya los septos desgastados con septos Thermo Scientific™ SureSTART™ de 20 mm (nivel 2). Seleccione el nivel 2 de productos para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son clave. Elija entre varios tamaños de paq. de septos de silicona/PTFE de uso general fabricados con valores shore de 45 para reducir los problemas con las agujas del muestreador automático.
Nuestros septos de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco, Beige
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Precortados No
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Septo Silicone/PTFE
Tipo de empaquetado 1 pack of 100
Dureza 45 shore
Línea de productos SureSTART nivel 2
Cantidad 100
Grosor (métrico) 3 mm
Tamaño del tapón 20 mm Crimp Caps
Para utilizar con (equipo) Tapones de rosca de 20 mm
Septa Size (Metric) 20 mm
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Tipo de producto Septos, nivel 2