Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio de 20 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17323803 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Diámetro exterior (imperial):
22.65 mm
Para utilizar con (equipo):
RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instrumentos de GC Agilent Headspace
Cantidad:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Diámetro exterior (imperial) Para utilizar con (equipo) Cantidad Tamaño de la unidad
17323803 Transparente 22.65 mm RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instrumentos de GC Agilent Headspace 100/Pk. paquete de 100
17333803 Transparente 22.65 mm RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instrumentos de GC Agilent Headspace 5000/Pk. paquete de 5000
17343803 Transparente 22.65 mm RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instrumentos de GC Agilent Headspace 1000/Pk. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17323803 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6ACV201R
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice los viales de vidrio de 20 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en análisis de gases volátiles de alto rendimiento.
Utilice los viales de vidrio de 20 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ en sus análisis de gases volátiles de alto rendimiento. Los viales de rendimiento de nivel 2 garantizan datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas de GC y de MS de cuadrupolo simple o triple. Estos viales con espacio de cabeza están fabricados para soportar temperaturas y presiones internas más elevadas, necesarias para los análisis de gases volátiles. Tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos. Estos viales cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático.
Características
  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Utilice septos y tapones de rosca Thermo Scientific de 20 mm para sellar este vial
  • Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific para poner y quitar el tapón para encapsular del vial
  • Los viales de base redonda son compatibles con la mayoría de los muestreadores automáticos y son más fáciles de manejar por los brazos robóticos que levantan el vial de la bandeja
  • Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se identifican mediante dos ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuado para aplicaciones de GC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 12.5 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22.65 mm
Material Vidrio transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 20 mL
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Graduado Yes
Tipo de inserto None
Material (recubrimiento) No
Tipo de empaquetado 1 Pk. of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 20 mm
Volumen residual (métrico) 0,8 mL
Estilo de la base Fondo redondo
Línea de productos SureSTART nivel 2
Volumen total (métrico) 20 mL
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 100/Pk.
Tamaño del tapón 20 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 18 mL
Para utilizar con (equipo) RSH, PAL/CTC, Shimadzu, instrumentos de GC Agilent Headspace
Tipo de vial Headspace Vials
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 75 mm
Tipo de producto Vial para capsular con espacio de cabeza de 20 ml, nivel 2