Learn More
Thermo Scientific™ 
Microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca SureSTART™ para muestras de < 2 ml, análisis diario de nivel 1
Código de producto. 17373913 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de la base:
Fondo plano
Vial con inserto, cónico
Volumen total (métrico):
0,4 mL
1,5 mL
2 mL
Tipo de inserto:
Fixed Insert
No
Cantidad:
100/Pk.
1000/caja
5000/caja
Paquete de 100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de la base Volumen total (métrico) Tipo de inserto Cantidad Tamaño de la unidad
17373913 Vial con inserto, cónico 0,4 mL Fixed Insert Paquete de 100 paquete de 100
17383913 Vial con inserto, cónico 0,4 mL Fixed Insert 5000/caja paquete de 5000
17393913 Vial con inserto, cónico 0,4 mL Fixed Insert 1000/caja paquete de 1000
17303923 Fondo plano 1,5 mL No Paquete de 100 paquete de 100
17313923 Fondo plano 1,5 mL No 5000/caja paquete de 5000
17323923 Fondo plano 1,5 mL No 1000/caja paquete de 1000
15227298 Fondo plano 2 mL No 100/Pk. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17373913 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6ESV904PP
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice los microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca SureSTART™, rendimiento de nivel 1, para el análisis HPLC diario de muestras de < 2 ml.
Utilice los microviales de polipropileno de 2 ml con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ con rendimiento de nivel 1 para análisis de cromatografía diario de muestras de < 2 ml. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de HPLC/UHPLC. Estos microviales de plástico transparente de 2 ml con tapones de rosca tienen la certificación de especificación para garantizar dimensiones físicas compatibles con el muestreador automático. Utilice septos y tapones de rosca de 9 mm para sellar estos viales con rosca.
Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios
  • Vial con una sola onda
  • Los viales de polipropileno se recomiendan cuando se analizan compuestos/analitos polares
  • Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
  • Adecuados para aplicaciones de HPLC/UHPLC
  • Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, DAD/PDA, RI, ELSD y fluorescencia
  • No se recomienda su uso con disolventes no polares
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones y kits de nivel 3 son para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras más valiosas (y analitos propensos a la adsorción de vidrio) para ofrecer unos resultados uniformes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Polipropileno transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 2 mL
Para utilizar con (aplicación) (U)HPLC, MS, PFAS
Graduado No
Tipo de inserto Fixed Insert
Material (recubrimiento) No
Tipo de empaquetado 1 Pk. of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 9mm
Estilo de rosca 9 mm Short Thread
Volumen residual (métrico) 4 μl
Estilo de la base Vial con inserto, cónico
Línea de productos SureSTART nivel 1
Volumen total (métrico) 0,4 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca corta
Cantidad Paquete de 100
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 0,3 mL
Para utilizar con (equipo) Tapones de rosca y septos de 9 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Microvial de plástico de rosca de 2 ml, nivel 1