Learn More
Thermo Scientific™ Rosca de vidrio de grado GOLD de 2 ml SureSTART™ y viales con tapón de rosca, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Código de producto. 17374073 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón para encapsular
Tapón roscado
N.° por paquete:
100/paq.
1000/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón N.° por paquete Tamaño de la unidad
17374073 Tapón roscado 100/paq. paquete de 100
17363953 Tapón para encapsular 100/paq. paquete de 100
17384073 Tapón roscado 5000/paq. paquete de 5000
17394073 Tapón roscado 1000/paq. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17374073 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PSV91PG
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Use el tornillo de vidrio de grado GOLD de 2 ml SureSTART™ y los viales con tapón de rosca, nivel de rendimiento 3, al analizar analitos que se adsorben fuertemente en la superficie de vidrio o que son sensibles a los cambios de pH de las muestras.
Elija el tornillo de vidrio transparente de grado GOLD de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™ y los viales con tapón de rosca, nivel de rendimiento 3, al analizar analitos como compuestos polares que se adsorben fuertemente en la superficie de vidrio o que son sensibles a los cambios de pH de las muestras. Estos viales de nivel 3 para aplicaciones de alto rendimiento están fabricados con vidrio de baja adsorción GOLD y ofrecen:
  • Máxima pureza de vidrio disponible
  • Menor actividad posible en la superficie
  • Adsorción ultrabaja y cambio de pH para el análisis de ultratrazas
Los viales de nivel 3 están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Cuentan con certificado de especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad del muestreador automático, y cumplir todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón.
Compre al por mayor para ahorrar más.
Características
Viales de rosca y de crimpado de grado GOLD:
  • Utilice tapones de rosca de 9 mm y septos o tapones de rosca de 11 mm y septos para sellar la parte superior del tornillo o los viales superiores de rosca, respectivamente
  • Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific para poner y quitar el tapón para encapsular del vial
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se identifican mediante tres ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
  • Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio transparente
Volumen (métrico) 2 mL
Nivel Level 3
N.° por paquete 100/paq.
Tamaño de la abertura (métrico) 9mm
Estilo de la base Base plana
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón roscado
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial de rosca de vidrio SureStop™ de grado GOLD de 2 ml, nivel 3