Learn More
Thermo Scientific™ Viales con rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17373893 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amber
Clear
Material (recubrimiento):
No
Silanized
Cantidad:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material (recubrimiento) Cantidad Tamaño de la unidad
17373893 Amber No 100/Pk. paquete de 100
17343893 Clear No 100/Pk. paquete de 100
17353893 Clear No 5000/Pk. paquete de 5000
17363893 Clear No 1000/Pk. paquete de 1000
17383893 Amber No 5000/Pk. paquete de 5000
17393893 Amber No 1000/Pk. paquete de 1000
17303903 Amber Silanized 100/Pk. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17373893 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6ASV92P
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice los viales con rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento.
Elija los viales con rosca de vidrio de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas de GC, HPLC/UHPLC y de MS de cuadrupolo simple o triple. Utilice viales de nivel 2 para aplicaciones de control de aseguramiento y control de la calidad rutinarias, donde los niveles de analitos son alcanzables o cercanos al nivel de detección del método. Disponibles en vidrio transparente y ámbar, estos viales con rosca de 2 ml tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos. Cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático.
Características
  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Utilice tapones de rosca de 9 mm y septos para sellar estos viales
  • Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se identifican mediante dos ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Amber
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio ámbar
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 2 mL
Para utilizar con (aplicación) (U)HPLC, GC, MS
Graduado Yes
Tipo de inserto None
Material (recubrimiento) No
Tipo de empaquetado 1 Pk. of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 9mm
Estilo de rosca 9 mm Short Thread
Volumen residual (métrico) 170 μl
Estilo de la base Base plana
Línea de productos SureSTART nivel 2
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca corta
Cantidad 100/Pk.
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Para utilizar con (equipo) HPLC/GC Autosampler
Tipo de vial Vials
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial de vidrio de rosca de 2 ml, nivel 2