Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, análisis diarios de nivel 1
Código de producto. 17344143 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amber
Clear
Cantidad:
100/paq.
1000/caja
5000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
17344143 Clear 1000/caja paquete de 1000
17324143 Clear 100/paq. paquete de 100
17334143 Clear 5000/caja paquete de 5000
17354143 Amber 100/paq. paquete de 100
17374143 Amber 1000/caja paquete de 1000
17364143 Amber 5000/caja paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17344143 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CHSV910PT
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice viales de vidrio de 2 ml con tapón de rosca SureSTART™, rendimiento de nivel 1, para análisis diarios de HPLC o GC. Están certificados para la especificación y cumplen los requisitos de la farmacopea.
Utilice los viales con rosca de vidrio de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel de rendimiento 1 para el análisis de cromatografía diario. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de GC y HPLC/UHPLC. Estos viales con rosca de vidrio de 2 ml tienen la certificación de especificación para garantizar dimensiones físicas compatibles con el muestreador automático. Elija entre vidrio transparente y ámbar. Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y JPN. Utilice septos y tapones de rosca de 9 mm para sellar estos viales con rosca.
Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios
  • Vial con una sola onda
  • Cómodo parche de escritura en los viales
  • Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
  • Adecuado para aplicaciones de GC y HPLC/UHPLC
  • Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, DAD/PDA, RI, fluorescencia, ELSD, FID, NPD y ECD
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones y kits de nivel 3 son para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras más valiosas (y analitos propensos a la adsorción de vidrio) para ofrecer unos resultados uniformes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 2 mL
Para utilizar con (aplicación) HPLC, GC
Graduado Yes
Tipo de inserto None
Material (recubrimiento) No
Tipo de empaquetado 10 Pks. of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 9mm
Estilo de rosca 9 mm Short Thread
Volumen residual (métrico) 170 μl
Estilo de la base Fondo plano
Línea de productos SureSTART nivel 1
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca corta
Cantidad 1000/caja
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Para utilizar con (equipo) Tapones de rosca y septos de 9 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial de vidrio de rosca de 2 ml, nivel 1