Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, análisis diarios de nivel 1
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice los viales con rosca de vidrio de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel de rendimiento 1 para el análisis de cromatografía diario. Ofrecen una opción asequible y se pueden utilizar con todos los tipos de instrumentos de GC y HPLC/UHPLC. Estos viales con rosca de vidrio de 2 ml tienen la certificación de especificación para garantizar dimensiones físicas compatibles con el muestreador automático. Elija entre vidrio transparente y ámbar. Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y JPN. Utilice septos y tapones de rosca de 9 mm para sellar estos viales con rosca.
Viales de rendimiento de nivel 1: para análisis diarios
- Vial con una sola onda
- Cómodo parche de escritura en los viales
- Son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de la calidad que utilizan detectores de núcleo
- Adecuado para aplicaciones de GC y HPLC/UHPLC
- Para su uso para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, DAD/PDA, RI, fluorescencia, ELSD, FID, NPD y ECD
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones Thermo Scientific SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento y presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones y kits de nivel 3 son para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras más valiosas (y analitos propensos a la adsorción de vidrio) para ofrecer unos resultados uniformes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Specifications
Specifications
| Diámetro de la abertura (métrico) | 6 mm |
| Color | Clear |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio transparente |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC, GC |
| Graduado | Yes |
| Tipo de inserto | None |
| Material (recubrimiento) | No |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.