Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón de rosca de vidrio de 2 ml SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Elija los viales con tapón de rosca de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 3, para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la sensibilidad es una necesidad. Nuestros viales de nivel 3 son los viales con el nivel de rendimiento más alto, están diseñado para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes. Estos viales para capsular de vidrio de 2 ml cuentan con certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad con el muestreador automático. Utilice septos y tapones de rosca de 11 mm para sellar estos viales. Utilice los dispositivos de encapsulado y retirada de tapones electrónicos o manuales Thermo Scientific para poner y quitar los tapones de rosca. Los viales cumplen todos los requisitos de la farmacopea de EE. UU., UE y Japón. Compre al por mayor para ahorrar más.
Características
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
- Se identifican mediante tres ondas en el vial
- Cómoda etiqueta para escribir
- Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
- Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
- Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
- Uniformes y sin defectos
Lote trazable
- 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
- Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
Specifications
Specifications
| Material | Vidrio transparente |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Nivel | Level 3 |
| N.° por paquete | 1000/paq. |
| Tamaño de la abertura (métrico) | 11 mm |
| Estilo de la base | Base plana |
| Línea de productos | SureSTART nivel 3 |
| Volumen total (métrico) | 2 mL |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Marking Spot | Sí |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.