Learn More
Thermo Scientific™ Viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Código de producto. 17303883 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amber
Clear
Cantidad:
100/Pk.
1000/Pk.
5000/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 5000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
17303883 Clear 100/Pk. paquete de 100
17313883 Clear 5000/Pk. paquete de 5000
17323883 Clear 1000/Pk. paquete de 1000
17333883 Amber 100/Pk. paquete de 100
17343883 - 5000/Pk. paquete de 5000
17353883 Amber 1000/Pk. paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17303883 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6ASV101
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice los viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca SureSTART™, rendimiento de nivel 2, para garantizar datos de gran calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en análisis de gases volátiles de alto rendimiento.
Utilice los viales de vidrio de 10 ml con espacio de cabeza con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™, rendimiento de nivel 2, en sus análisis de gases volátiles de alto rendimiento. Nuestros viales con espacio de cabeza con tapón de rosca son una novedad en un campo dominado por el cuello para encapsular. Proporcionan una solución cómoda y lista para usar que no requiere herramientas de encapsulado o desencapsulado. Se trata de viales de rendimiento de nivel 2, que garantizan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento que utilizan sistemas GC y MS de cuadrupolo simple o triple. Los viales con espacio de cabeza están fabricados para soportar temperaturas y presiones internas más elevadas, necesarias para los análisis de gases volátiles. Tienen un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y se ajustan a las normas más estrictas para cumplir los requisitos normativos.
Características
  • Certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad del muestreador automático
  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Utilice septos y tapones de rosca Thermo Scientific de 18 mm para sellar este vial
  • Los viales de base redonda son compatibles con la mayoría de los muestreadores automáticos y son más fáciles de manejar por los brazos robóticos que levantan el vial de la bandeja
  • Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 2: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Se identifican mediante dos ondas en el vial
  • Cómoda etiqueta para escribir
  • Adecuado para aplicaciones de GC y espectrometría de masas (MS)
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 11.5 mm
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 22.5 mm
Material Vidrio transparente
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 10 mL
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Graduado Yes
Tipo de inserto None
Material (recubrimiento) No
Tipo de empaquetado 1 Pk. of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 18 mm
Estilo de rosca 18 mm
Volumen residual (métrico) 0,8 mL
Estilo de la base Fondo redondo
Línea de productos SureSTART nivel 2
Volumen total (métrico) 10 mL
Tipo de tapón Tapón roscado
Cantidad 100/Pk.
Tamaño del tapón 18 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 8 mL
Para utilizar con (equipo) Headspace Autosampler
Tipo de vial Headspace Vials
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 46 mm
Tipo de producto Vial con espacio de cabeza de rosca de 10 ml, nivel 2