Learn More
Thermo Scientific™ Microviales con tapón de rosca de vidrio transparente de recuperación total SureSTART™ de 1,5 ml, 100/paq., nivel 3
Código de producto. 17384083 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17384083 1,5 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 17384083 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6PSV9TR1
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice microviales con tapón de rosca de vidrio de recuperación total de 1,5 ml SureSTART™, nivel de rendimiento 3, para maximizar el volumen de inyección al analizar muestras de menos de 2 ml.
Elija los microviales de vidrio de recuperación total con tapón de rosca Thermo Scientific™ SureSTART™ de 1,5 ml, rendimiento de nivel 3, cuando necesite maximizar el volumen de inyección para muestras de < 2 ml. Disponible en vidrio transparente y ámbar, este microvial de recuperación total de una sola pieza tiene un volumen residual muy bajo gracias a un depósito interior especialmente profundo y estrecho que recoge el líquido en la base, de modo que los muestreadores automáticos compatibles puedan recoger todo menos 1-2 μl de muestra mientras cuentan con un volumen total de muestra de 1,2 ml y un volumen residual de 1 μl. Las dimensiones exteriores de estos viales son 12 x 32 mm. Estos viales de rendimiento de nivel 3 están diseñados para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados uniformes y reproducibles para sus análisis más exigentes.
Características
  • Certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad del muestreador automático
  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Selle con tapones de rosca de 9 mm y septos
  • Compre al por mayor para ahorrar más
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
  • Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio transparente
Volumen (métrico) 1,5 mL
Nivel Level 3
N.° por paquete 100/paq.
Tamaño de la abertura (métrico) 9mm
Volumen residual (métrico) 1 μL
Estilo de la base Recuperación total
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 1,5 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca corta
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,1 mL
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial de rosca de vidrio de recuperación total de 1,5 ml, nivel 3