Learn More
Thermo Scientific™ Microvial con tapón de rosca TPX SureSTART™ de 0,2 ml con inserto de vidrio para muestras de < 2 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17303763 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volume (Metric) Usable:
0,15 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volume (Metric) Usable Tamaño de la unidad
17303763 0,15 mL paquete de 100
1 options
Código de producto. 17303763 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 601801655
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice este microvial con tapón de rosca TPX SureSTART™ con inserto de vidrio, nivel de rendimiento 3, para maximizar el volumen de inyección al analizar muestras de menos de 2 ml.
Utilice el microvial con tapón de rosca TPX Thermo Scientific™ SureSTART™ con inserto de vidrio, nivel de rendimiento 3, cuando trabaje con muestras de < 2 ml y necesite la inyección de muestras máxima. Este microvial está fabricado con polimetilpenteno (PMP) TPX ámbar, que es ligero y transparente y tiene propiedades de resistencia térmica y química. El inserto cónico de vidrio fijo elimina la necesidad de montar un vial e insertarlo antes de su uso. Este vial de nivel 3 es nuestro nivel de rendimiento más alto, diseñado para proteger sus muestras más valiosas y ofrecer resultados coherentes y reproducibles para sus análisis más exigentes.
Características
  • Certificado con especificación para garantizar sus dimensiones físicas y la compatibilidad del muestreador automático
  • Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., la UE y Japón
  • Utilice tapones de rosca de 9 mm y septos para sellar estos viales
Viales de rendimiento de nivel 3: para aplicaciones de alto rendimiento
  • Adecuados para aplicaciones de GC, HPLC/UHPLC y espectrometría de masas (MS)
  • Se recomienda su uso con los sistemas Thermo Scientific™ GC y LC Orbitrap™ MS y otros instrumentos de masa exacta (HRAM) de alta resolución
Certificación de especificación
  • Todos los viales Thermo Scientific SureSTART se verifican dimensionalmente
  • Inspeccionados mediante inspección óptica y de medidores automatizada para garantizar las dimensiones y tolerancias críticas
  • Uniformes y sin defectos
Lote trazable
  • 100 % trazable a lo largo del proceso de fabricación
  • Certificado de conformidad disponible por número de lote previa solicitud
Acerca de los viales, tapones, insertos y kits Thermo Scientific SureSTART
Los viales y tapones SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o presupuestarias.
  • Los viales y tapones de nivel 1 están indicados para aplicaciones diarias y son adecuados para aplicaciones de aseguramiento y control de calidad mediante detectores de núcleo.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 2 son para aplicaciones de alto rendimiento. Estos viales tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para proporcionar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
  • Los viales, tapones, insertos y kits de nivel 3 están indicados para aplicaciones de alto rendimiento. Utilice el nivel 3 para las muestras y analitos más valiosos propensos a la adsorción de vidrio para ofrecer unos resultados coherentes y reproducibles para los análisis más exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 6 mm
Color Amber
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Ámbar TPX con inserto cónico de vidrio
Esterilidad Non-sterile
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) (U)HPLC, GC, MS
Graduado No
Tipo de inserto Fixed Insert
Material (recubrimiento) No
Tipo de empaquetado 1 Pk. of 100
Tamaño de la abertura (métrico) 9mm
Estilo de rosca 9 mm Short Thread
Volumen residual (métrico) 1 μL
Estilo de la base Inserto cónico
Línea de productos SureSTART nivel 3
Volumen total (métrico) 0,2 mL
Tipo de tapón Tapón roscado
Cantidad 100/Pk.
Tamaño del tapón 9 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 0,15 mL
Para utilizar con (equipo) HPLC/GC Autosampler
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
ACT Label Yes
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Microvial de rosca TPX de 0,2 ml con inserto de vidrio, nivel 3