Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta SureOne™ Micropoint, longitud extendida universal
Código de producto. 11983416 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
A granel
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
11983416 A granel paquete de 1000
11967714 Recarga paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11983416
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Añadir a la cesta
El nuevo y mejorado sistema de recarga Fisherbrand SureOne ofrece una línea completa de puntas de pipeta de ajuste Micropoint universal
Todas las puntas sin filtro no esterilizadas a granel cuentan con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 a 10 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Longitud (imperial) 1,25 in
Longitud (métrico) 46 mm
Declaraciones de limpieza Sin ADN, ARNasa ni ADNasa
Formato A granel
Estilo de punta Longitud extendida
Envase Bolsa de 1000 puntas
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado Sí
Línea de productos SureOne
Material Polipropileno
Graduaciones 2,5 μl
Mostrar más Mostrar menos
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del producto, su entrega puede contener productos con alguna pequeña variación de color, pero su forma, ajuste y función no se verán afectados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su