Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de barrera para aerosoles SureOne™
Código de producto. 11953466 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 a 1000μ L
10 μl a 100 μl
20 μl a 200 μl
30 a 300 μL
De 0,1 a 10 μL
De 0,1 a 20 μL
De 2 a 20 μL
Estilo de punta:
Biselado
Longitud extendida, MicroPoint, Low Retention
MicroPoint
MicroPoint, Longitud extendida
Color:
Natural
Transparente
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 4800
paquete de 960
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Estilo de punta Color Tamaño de la unidad
11953466 10 μl a 100 μl Biselado Natural paquete de 960
11903466 De 0,1 a 10 μL MicroPoint Natural paquete de 960
13418236 De 0,1 a 10 μL MicroPoint, Longitud extendida Natural paquete de 4800
11913466 De 0,1 a 10 μL MicroPoint, Longitud extendida Natural paquete de 960
11977714 De 0,1 a 20 μL Longitud extendida, MicroPoint, Low Retention Transparente paquete de 960
13428236 De 2 a 20 μL Biselado Natural paquete de 4800
11943466 De 2 a 20 μL Biselado Natural paquete de 960
13438236 10 μl a 100 μl Biselado Natural paquete de 4800
11963466 20 μl a 200 μl MicroPoint Natural 960 PCS
13448236 20 μl a 200 μl MicroPoint Natural paquete de 4800
11987714 30 a 300 μL MicroPoint Transparente paquete de 960
11973466 100 a 1000μ L MicroPoint Natural paquete de 960
13458236 100 a 1000μ L MicroPoint Natural paquete de 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11953466
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Ajuste universal para pipetas de grado de investigación.
  • Diseñados para una mayor precisión; son compatibles con micropipetas monocanal, multicanal y electrónicas.
  • Sin DNasa/RNasa: las puntas estériles también son apirógenas
  • Estériles y de color transparente
  • El filtro evita la contaminación cruzada con aerosoles sin sellar ni atrapar las muestras
  • Las puntas permiten la recuperación de muestras no contaminadas
  • No esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 μl a 100 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Formato Gradilla con bisagras
Estilo de punta Biselado
Desechables No
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Sí
Línea de productos Sure OneTM
Graduaciones 10 μl a 100 μl
Mostrar más Mostrar menos
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del producto, su entrega puede contener productos con alguna pequeña variación de color, pero su forma, ajuste y función no se verán afectados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su