Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de barrera para aerosoles SureOne™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosBeschreibung
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Ajuste universal para pipetas de grado de investigación.
- Diseñados para una mayor precisión; son compatibles con micropipetas monocanal, multicanal y electrónicas.
- Sin DNasa/RNasa: las puntas estériles también son apirógenas
- Estériles y de color transparente
- El filtro evita la contaminación cruzada con aerosoles sin sellar ni atrapar las muestras
- Las puntas permiten la recuperación de muestras no contaminadas
- No esterilizables en autoclave
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | De 2 a 20 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 46 mm |
| Formato | Gradilla con bisagras |
| Estilo de punta | Biselado |
| Para utilizar con (equipo) | Compatibilidad universal |
| Show More |
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del producto, su entrega puede contener productos con alguna pequeña variación de color, pero su forma, ajuste y función no se verán afectados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.