Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Puntas de pipeta sin filtro de baja retención, 10 μL, microlongitud
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16440885 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
A granel
Gradilla con bisagras
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Envase unitSize
16440885 No estéril A granel paquete de 1000
16450885 No estéril Gradilla con bisagras paquete de 960
16470885 Estéril Gradilla con bisagras paquete de 960
16460885 No estéril Recarga paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Un solo uso
Product Code. 16440885
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Un solo uso
Las puntas de pipeta de baja retención Fisherbrand™ Sure One™ minimizan con éxito la formación de película líquida y la acumulación en las paredes de la punta durante la dispensación, lo que proporciona la máxima recuperación y reproducibilida
  • La tecnología de baja retención ayuda a maximizar la recuperación de muestras
  • Ajuste universal
  • Sin filtro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) 10 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Natural
Color de gradilla Azul
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Precisión 0,5 al 2 %
Exactitud Del 1,0 al 2,5%
Longitud (imperial) 1,23 in
Longitud (métrico) 3,13 cm
Certificaciones/conformidad CoA
Declaraciones de limpieza Certificado libre de: ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, lotes trazables
Requisitos de almacenamiento Ambiente
Características Tecnología de baja retención, resina ultra transparente
Estilo de punta Retención baja, MicroPoint, Cónico
Envase A granel
Cantidad 1000
Tipo de producto Punta de pipeta
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado Sí
Línea de productos SureOne
Material Polipropileno
Graduaciones 2 μl
Show More Show Less
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del producto, su entrega puede contener productos con alguna pequeña variación de color, pero su forma, ajuste y función no se verán afectados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su