Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Puntas de pipeta con filtro de baja retención
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16490865 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
20 μL
50 μL
100 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
Longitud (métrico):
3,13 cm
4,57 cm
5,03 cm
5,84 cm
8,89 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) unitSize
16490865 10 μL 3,13 cm paquete de 960
16470865 10 μL 4,57 cm paquete de 960
16480865 20 μL 4,57 cm paquete de 960
16420875 20 μL 5,03 cm paquete de 960
16430875 50 μL 5,03 cm paquete de 960
16410875 100 μL 5,03 cm paquete de 960
16440875 200 μL 5,84 cm paquete de 960
16450875 300 μL 5,84 cm paquete de 960
16400875 1000 μL 8,89 cm paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Un solo uso
Código de producto. 16490865
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un solo uso
Fisherbrand™ SureOne™ Las puntas de pipeta de baja retención minimizan con éxito la formación de películas de líquido y la acumulación en las paredes de la punta durante la dispensación, lo que proporciona máxima recuperación y reproducibilidad de la muestra.
  • La tecnología de baja retención ayuda a maximizar la recuperación de muestras
  • La gradilla con filtro estéril con tecnología de filtro a escala micrómétrica proporciona protección frente a los aerosoles
  • Lote trazable y con certificación de ausencia de: ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, endotoxinas, bioconcentración, inhibidores de PCR y ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Color de gradilla Azul
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Precisión 0,5 al 2 %
Exactitud Del 1,0 al 2,5%
Longitud (imperial) 1,23 in
Longitud (métrico) 3,13 cm
Certificaciones/conformidad Certificado de esterilidad, COA
Declaraciones de limpieza Certificado libre de: ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, endotoxinas, bioconcentración, inhibidores de PCR y ATP, lote trazable
Requisitos de almacenamiento Ambiente
Para utilizar con (aplicación) PCR y PCR en tiempo real, muestras viscosas
Método de esterilización Electron Beam
Características Tecnología de baja retención, resina ultra transparente
Formato Gradilla con bisagras
Estilo de punta MicroPoint, Retención baja, Cónico
Envase Gradilla con filtro estéril
Cantidad 960
Tipo de producto Punta de pipeta
Código de color Azul
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado Sí
Línea de productos SureOne
Material Polipropileno
Graduaciones 2 μl
Mostrar más Mostrar menos
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del producto, su entrega puede contener productos con alguna pequeña variación de color, pero su forma, ajuste y función no se verán afectados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su