Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrana Supor™, con rejilla
Descripción
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | A granel con separadores de pergamino |
| Material | PES |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Color de rejilla | Negro |
| N.° por paquete | 200/paquete |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |