Learn More
Invitrogen™ SuperScript V Reaction Buffer
Código de producto. 32260513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32260513 5 x 1 mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 32260513 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 19090010B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Invitrogen™ SuperScript™ V Reaction Buffer is specifically formulated for use with SuperScript™ V Reverse Transcriptase (RT) to support efficient and reliable first-strand cDNA synthesis.
Invitrogen™ SuperScript™ V Reaction Buffer is specifically formulated for use with SuperScript™ V Reverse Transcriptase (RT) to support efficient and reliable first-strand cDNA synthesis. The buffer is supplied with SuperScript V RT and is also available separately for applications requiring additional reaction buffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5X
Para utilizar con (aplicación) Reverse Transcription
pH Not Available
Cantidad 5 x 1 mL
Incluye SuperScript V Reaction Buffer (5 x 1 mL)
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.