Learn More
Labcon™ Tubos de microcentrífugas SuperClear™ de 5 ml con tapones de rosca
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17567926
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17567926 5 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 17567926
Marca: Labcon™ 38138700089
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos tubos de microcentrífugas de recogida y transporte de muestras vienen con tapones de rosca de anillo elastomérico moldeados.
  • Junta elastomérica moldeada integral
  • Incluye graduaciones moldeadas y superficie de escritura
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico
  • Centrifugado hasta 12.000 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Esterilizables en autoclave (con tapones acoplados)
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Material del cierre Polypropylene
Capacidad (métrico) 5 mL
Desechables Single-use
Material Resina de polipropileno
N.º por caja 1000/caja
N.° por paquete 500/paq.
Envase 500 Tubes/Bag, 2 Bags/Cs.
Cantidad 500 tubos/paquete, 2 paquetes/caja
Esterilidad Non-sterile
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (métrico) 15,2 mm
ACT Label Yes
Forma del fondo Conical (Self-standing)
Tipo de tapón Tapón de rosca
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Altura (métrico) 60,2 mm
Graduated Yes
RCF máx. 12,000 x g