Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca SuperClear™ de 2,0 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16694122
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca
Tapón incluido
Envase:
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja.
500 tubos y 500 tapas en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja.
500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 5000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Envase unitSize
16694122 Tapón incluido 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 500
16674122 No incluido 500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja. paquete de 500
17587606 Tapón de rosca 500 tubos y 500 tapas en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16694122 Proveedor Labcon N.º de proveedor 36618750009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
  • Tubo  de microcentrífuga
  • Tapón de rosca
  • Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Polipropileno USP Resina de clase VI
  • Centrifugado hasta 20.000 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Hecho en USA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2,0 ml
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Envase 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja.
Volumen (métrico) 2,0 ml
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilidad Estéril
Línea de productos Tubos de microcentrífuga SuperClear™
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón incluido
RCF máx. 20.000 RCF