Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca SuperClear™ de 2,0 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16674122
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca
Tapón incluido
Envase:
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja.
500 tubos y 500 tapas en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja.
500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
paquete de 5000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Envase unitSize
16674122 No incluido 500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja. paquete de 500
17587606 Tapón de rosca 500 tubos y 500 tapas en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 5000
16694122 Tapón incluido 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16674122 Proveedor Labcon N.º de proveedor 36608700009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
  • Tubos para microcentrífuga
  • Sin tapones de rosca
  • Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 20 000 x G
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2,0 ml
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Envase 500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja.
Volumen (métrico) 2,0 ml
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilidad No estéril
Línea de productos Tubos de microcentrífuga SuperClear™
Graduated Sí
Tipo de tapón No incluido
RCF máx. 20.000 RCF
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.