Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca independientes de 2,0 ml SuperClear™
Product Code. 16674112 Shop All Labcon Products
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca
Tapón incluido
Envase:
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja.
500 tubos y 500 tapas en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja.
500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja.
Unit Size:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo de tapón Envase Unit Size
16674112 Tapón incluido 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 500
16654112 No incluido 500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja. paquete de 500
16664112 Tapón de rosca 500 tubos y 500 tapas en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16674112 Supplier Labcon Supplier No. 36218750009
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Tubos autoportantes con graduaciones moldeadas y zona de etiquetado.
  • Tubo de microcentrífuga tipo tapón de rosca
  • Tubos independientes
  • Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 20 000 x G
  • Congelable a -80 °C; esterilizable en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Specifications
Estilo de tapón Tapón de rosca
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Descripción Con tapones acoplados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2,0 ml
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Envase 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja.
Volumen (métrico) 2,0 ml
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilidad Estéril
Línea de productos Tubos de microcentrífuga SuperClear™
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón incluido
RCF máx. RCF 20.000