Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca independientes de 2,0 ml SuperClear™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16654112
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca
Tapón incluido
Envase:
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja.
500 tubos y 500 tapas en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja.
500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Envase unitSize
16654112 No incluido 500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja. paquete de 500
16664112 Tapón de rosca 500 tubos y 500 tapas en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 500
16674112 Tapón incluido 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16654112 Proveedor Labcon N.º de proveedor 36208700009
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tubos autoportantes con graduaciones moldeadas y zona de etiquetado.
  • Tubo de microcentrífuga tipo tapón de rosca
  • Tubos independientes
  • Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 20 000 x G
  • Congelable a -80 °C; esterilizable en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Descripción Sin tapones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2,0 ml
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Envase 500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja.
Volumen (métrico) 2,0 ml
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilidad No estéril
Línea de productos Tubos de microcentrífuga SuperClear™
Graduated Sí
Tipo de tapón No incluido
RCF máx. RCF 20.000