Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de cultivo celular
- Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
Código de producto. 17275714 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Cierre hermético
Enchufe interno de doble posición
No incluida
Tapa de doble posición
Material:
Poliestireno
Polypropylene Resin
Resina de polipropileno
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Transparente
Verde
Cantidad:
1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
1000/paq.
125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
125/pack; 1000/caja
25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja
3000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
3000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 3000
paquete de 500
24 product options available for selection
| Código de producto. | Tipo de tapón | Material | Color | Cantidad | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 17275714 | No incluida | Resina de polipropileno | Natural | 125/pack; 1000/caja | paquete de 125 |
| 16684072 | Tapa de doble posición | Poliestireno | Natural | 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja | paquete de 500 |
| 16674072 | Tapa de doble posición | Resina de polipropileno | Natural | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | paquete de 1000 |
| 16694072 | Tapa de doble posición | Resina de polipropileno | Natural | 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja | paquete de 500 |
| 16664072 | Tapa de doble posición | Poliestireno | Natural | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | paquete de 1000 |
| 16614082 | Cierre hermético | Resina de polipropileno | Natural | 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja | paquete de 500 |
| 16604082 | Cierre hermético | Poliestireno | Natural | 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja | paquete de 500 |
| 16634072 | Enchufe interno de doble posición | Poliestireno | Natural | 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja | paquete de 1000 |
| 16634082 | No incluida | Polypropylene Resin | Natural | 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja | paquete de 1000 |
| 16654072 | No incluida | Resina de polipropileno | Natural | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | paquete de 1000 |
| 16644082 | No incluida | Polypropylene Resin | Natural | 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja | paquete de 500 |
| 16624072 | No incluida | Resina de polipropileno | Natural | 3000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja | paquete de 3000 |
| 16624082 | No incluida | Poliestireno | Natural | 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja | paquete de 1000 |
| 16644072 | No incluida | Poliestireno | Natural | 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja | paquete de 1000 |
| 17275704 | No incluida | Poliestireno | Transparente | 3000/paq. | paquete de 3000 |
| 17285704 | No incluida | Resina de polipropileno | Natural | 1000/paq. | paquete de 1000 |
| 17255714 | Tapa de doble posición | Resina de polipropileno | Natural | 1000/paq. | paquete de 1000 |
| 17235714 | No incluida | Resina de polipropileno | Azul | 1000/paq. | paquete de 1000 |
| 17245714 | No incluida | Resina de polipropileno | Verde | 1000/paq. | paquete de 1000 |
| 17225714 | No incluida | Resina de polipropileno | Morado | 1000/paq. | paquete de 1000 |
| 17215714 | No incluida | Resina de polipropileno | Rojo | 1000/paq. | paquete de 1000 |
| 17205714 | No incluida | Resina de polipropileno | Naranja | 1000/paq. | paquete de 1000 |
| 17265714 | No incluida | Poliestireno | Natural | 125/pack; 1000/caja | paquete de 125 |
| 17295704 | No incluida | Resina de polipropileno | Amarillo | 1000/paq. | paquete de 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Código de producto.
17275714
Proveedor
Labcon
N.º de proveedor
33263500009
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Descripción
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Congelable a -80 °C
- Selle con tapón o tapones de doble posición
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tipo de tapón | No incluida |
| Color | Natural |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Material | Resina de polipropileno |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad | 125/pack; 1000/caja |
| Anchura (métrico) | 12 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para cultivo celular y uso general en laboratorio |
| Línea de productos | SuperClear |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| RCF máx. | 3000 RCF |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Tubo de cultivo |
| Mostrar más Mostrar menos |