Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
Código de producto. 16684072 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Cierre hermético
Enchufe interno de doble posición
No incluida
Tapa de doble posición
Material:
Poliestireno
Resina de polipropileno
Resina de polipropileno USP clase VI
Cantidad de embalaje:
1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
1000/paq.
125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
125/pack; 1000/caja
25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja
3000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja
3000/paq.
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 3000
paquete de 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Material Cantidad de embalaje Color Tamaño de la unidad
16684072 Tapa de doble posición Poliestireno 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja Natural paquete de 500
16674072 Tapa de doble posición Resina de polipropileno 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Natural paquete de 1000
16694072 Tapa de doble posición Resina de polipropileno 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja Natural paquete de 500
16664072 Tapa de doble posición Poliestireno 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Natural paquete de 1000
16614082 Cierre hermético Resina de polipropileno 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja Natural paquete de 500
16604082 Cierre hermético Poliestireno 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja Natural paquete de 500
16634072 Enchufe interno de doble posición Poliestireno 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja Natural paquete de 1000
16634082 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja Natural paquete de 1000
16654072 No incluida Resina de polipropileno 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Natural paquete de 1000
16644082 No incluida Resina de polipropileno USP clase VI 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja Natural paquete de 500
16624072 No incluida Resina de polipropileno 3000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja Natural paquete de 3000
16624082 No incluida Poliestireno 1000 tubos/bolsa, 1 bolsa/caja Natural paquete de 1000
16644072 No incluida Poliestireno 125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja Natural paquete de 1000
17275704 No incluida Poliestireno 3000/paq. Transparente paquete de 3000
17285704 No incluida Resina de polipropileno 1000/paq. Natural paquete de 1000
17255714 Tapa de doble posición Resina de polipropileno 1000/paq. Natural paquete de 1000
17235714 No incluida Resina de polipropileno 1000/paq. Azul paquete de 1000
17245714 No incluida Resina de polipropileno 1000/paq. Verde paquete de 1000
17225714 No incluida Resina de polipropileno 1000/paq. Morado paquete de 1000
17215714 No incluida Resina de polipropileno 1000/paq. Rojo paquete de 1000
17205714 No incluida Resina de polipropileno 1000/paq. Naranja paquete de 1000
17275714 No incluida Resina de polipropileno 125/pack; 1000/caja Natural paquete de 125
17265714 No incluida Poliestireno 125/pack; 1000/caja Natural paquete de 125
17295704 No incluida Resina de polipropileno 1000/paq. Amarillo paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 16684072 Proveedor Labcon N.º de proveedor 33353350009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    120.52€ / paquete de 500
    Ahorro 148.48€
    55% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
  • Tubo de cultivo
  • Para cultivo celular y uso general en laboratorio
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Congelable a -80 °C
  • Selle con tapón o tapones de doble posición
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Material del cierre Polietileno
Diámetro (métrico) 12 mm
RCF máx. 1500 RCF
Tipo de producto Tubo de fondo redondo
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Tipo de tapón Tapa de doble posición
Color Natural
Longitud (métrico) 75 mm
Material Poliestireno
Desechables Un solo uso
Graduado No
Para utilizar con (aplicación) Cultivo
Longitud (imperial) 2,95 pulg
Cantidad de embalaje 25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja
Cantidad 25 tubos/bolsa
Para utilizar con (equipo) Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Línea de productos SuperClear
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 5 mL
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)