Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca SuperClear™ de 0,5 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16694112
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Tubo de microcentrífuga
Tubo de microcentrífuga (autónomo)
Envase:
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja.
500 tubos y 500 tapas en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja.
500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Envase unitSize
16694112 Tubo de microcentrífuga 500 tubos y 500 tapas en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 500
16604122 Tubo de microcentrífuga 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 500
16614122 Tubo de microcentrífuga (autónomo) 500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16624122 Tubo de microcentrífuga (autónomo) 500 tubos y 500 tapas en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 500
16634122 Tubo de microcentrífuga (autónomo) 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja. paquete de 500
17285714 Tubo de microcentrífuga 500 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16694112 Proveedor Labcon N.º de proveedor 36318700009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible con tapones que incluyen la junta tórica de etileno-propileno integral
  • Tubo de microcentrífuga tipo tapón de rosca
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 20.000 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Estilo de tapón Tapones de rosca planos
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Descripción Con tapones en bolsas separadas
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Color Natural
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Centrifugación
Envase 500 tubos y 500 tapas en bolsas separadas/paquete, 10 paquetes/caja.
Volumen (métrico) 0,5 ml
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilidad No estéril
Línea de productos Tubos de microcentrífuga SuperClear™
Graduated No
Tipo de tapón Tapón de rosca
RCF máx. 20.000 RCF
Tipo de producto Tubo de microcentrífuga