Learn More
Buerkle™ Cabezales de succión para Mini ViscoSampler™
Código de producto. 10329920 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Taladro de 2 mm
Taladro de 4 mm
Taladro de 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
10329920 Taladro de 6 mm cada uno
10772521 Taladro de 2 mm cada uno
10544041 Taladro de 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10329920 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53411006
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El cabezal de succión de acero inoxidable V4A Buerkle™ es un cabezal de succión reemplazable para su uso con Mini ViscoSampler de Buerkle™.
  • Cabezal de succión reemplazable para el Mini ViscoSampler de 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cabezal de succión
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Taladro de succión de 6 mm
Tamaño Taladro de 6 mm
Para utilizar con (equipo) Mini ViscoSampler
Diámetro (métrico) 2 mm