Learn More
Hoefer™ Unidad de gel submarina de alto rendimiento SUBHT
Código de producto. 12635826
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Bandeja de ensayo
Bandeja de ensayo etiquetada
Cable de alta tensión de repuesto
Conjunto de cámara de tampón
Junta de silicona
Puerta de fundición
Tapa
Tira de carga de color
Unidad de gel submarino de alto rendimiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
12635826 Cable de alta tensión de repuesto cada uno
12625826 Bandeja de ensayo cada uno
12675816 Tira de carga de color cada uno
12655816 Unidad de gel submarino de alto rendimiento cada uno
12615826 Conjunto de cámara de tampón cada uno
12655826 Junta de silicona cada uno
12665816 Puerta de fundición cada uno
12695816 Tapa cada uno
12605826 Bandeja de ensayo etiquetada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12635826 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SUBLEAD
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
  • Conjunto de cámara de tampón
  • Tapa de seguridad, cables de alta tensión
  • Bandeja de ensayo con etiquetas fluorescentes, con puertas de colado
  • Cuatro peines de 1 mm de grosor con 30 pocillos
  • Tiras de carga de colores<
    Ideal para aplicaciones de cribado de alto rendimiento como el análisis de polimorfismo de una sola hebra (SSP) después de la PCR
    • Carga rápida y sin errores: cargue una placa de 96 pocillos completa con una pipeta multicanal
    • Análisis simplificado: Etiquetas fluorescentes para cada muestra impresas en una bandeja de gel de UV transparente que permiten la identificación instantánea de las muestras (se corresponde a una placa de 96 pocillos) durante la visualización posterior al procesamiento
    • Alto procesamiento: Procese hasta 120 muestras (placa de 96 pocillos más 24 muestras de control y/o marcadores) en 30 minutos
    • Mejor reproducibilidad: Elimine la variabilidad causada por la deriva de pH del tampón de ensayo y la formación de gradientes iónicos con capacidad opcional de recirculación de tampones
    • Reducción de las necesidades de tampones: El diseño de tanque compacto necesita menos tampón para cubrir el gel, lo que no solo reduce el consumo de tampón sino que además proporciona mayor control sobre los gradientes de voltaje y los tiempos de ejecución
    • Máxima flexibilidad: Totalmente compatible con una amplia gama de peines y accesorios para satisfacer todas sus necesidades de análisis de gel de alto rendimiento y estándar.
    • Esta unidad de gel horizontal de alto rendimiento admite hasta 120 muestras y resuelve cadenas de ADN de 50 a 1000 pares de bases en 30 minutos
    Especificaciones
    • Dimensiones del gel: 15 x 15 cm
    • Volumen máximo de tampón: 1.2L
    • Ajustes de máxima potencia: 300 V, 200 mA, 60 W
    • Capacidad máxima de muestra: 120
    • Temperatura de funcionamiento máxima: de 45 °C
    • Uso interior: 4-40 °C
    • Humedad: hasta el 80 %
    • Dimensiones de la unidad: 33,5 x 21,5 x 7 cm (L x An x Al)
    • Certificaciones de seguridad: EN61010-1, CE
    Aplicaciones:
    Análisis de polimorfismo de una sola cadena (SSP)
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad de gel submarina de alto rendimiento SUBHT
Tipo Cable de alta tensión de repuesto