Learn More
Cole-Parmer™ Conjunto de accesorios Stuart™
Descripción
Para su uso con el vórtice de velocidad variable.
El kit contiene:
- 1x cuna de plástico para placas de microtitulación estándar.
- 1x protección de espuma circular para vasos de precipitados y matraces (hasta 500 ml de capacidad).
- 1x inserto de espuma rectangular (admite 8 tubos de microcentrífugas de 0,2 ml, 8 de 0,5 ml y 16 de 1,5 ml)
- 1x inserto de espuma rectangular sólido (vacío para orificios personalizados)
Debe saber que: El soporte para la placa de microtitulación SA8/1 no se debe utilizar a velocidades superiores a 800 rpm.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Mezclador vórtex SA8 |