Learn More
Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific™
119.00€ - 486.00€
| CAS | 862121-57-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C4F12N2O8S4Sr |
| Peso molecular (g/mol) | 647.891 |
| Número MDL | MFCD23380176 |
| Clave InChI | DIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | Bis(trifluoromethane)sulfonimide strontium salt; Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide strontium salt |
| PubChem CID | 134159298 |
| Nombre IUPAC | strontium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide |
| SMILES | C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sr+2] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15472837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047099.03 |
1g |
119.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15482837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047099.06 |
5g |
486.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 862121-57-1 | |
| 647.891 | |
| DIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N | |
| 134159298 | |
| C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sr+2] |
| C4F12N2O8S4Sr | |
| MFCD23380176 | |
| Bis(trifluoromethane)sulfonimide strontium salt; Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide strontium salt | |
| strontium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide |
Especificaciones
| Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide | |
| C4F12N2O8S4Sr | |
| MFCD23380176 | |
| Bis(trifluoromethane)sulfonimide strontium salt; Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide strontium salt | |
| C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Sr+2] | |
| 647.891 | |
| 647.91 |
| 862121-57-1 | |
| [(CF3SO2)2N]2Sr | |
| UN3261 | |
| DIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N | |
| strontium;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide | |
| 134159298 | |
| Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen