Learn More
Streptozotocin, 97+%, Thermo Scientific™
Streptozotocin (streptozocin, CAS # 18883-66-4) is an N-nitrosourea antibiotic produced by Streptomyces achromogenes.
150.65€ - 258.65€
| CAS | 18883-66-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C8H15N3O7 |
| Peso molecular (g/mol) | 265.222 |
| Número MDL | MFCD00006607 |
| Clave InChI | ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N |
| Sinónimo | NSC-85998; U-9889 |
| PubChem CID | 45357367 |
| Nombre IUPAC | 1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea |
| SMILES | CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15434179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61601.ME |
500mg |
167.00€ 150.65€ / 500 miligramos Ahorro 16.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15424179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61601.03 |
1g |
287.00€ 258.65€ / 1 g Ahorro 28.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Streptozotocin acts as a bactericidal by alkylating DNA and inhibiting DNA synthesis
• Streptozotocin enters cells through glucose transporter 2
Application
• Streptozotocin induces diabetes in experimental animals and can cause acute liver injury
• It is also useful for research on neuroendocrine tumors and carcinoma cells
| 18883-66-4 | |
| 265.222 | |
| ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N | |
| 45357367 | |
| CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O |
| C8H15N3O7 | |
| MFCD00006607 | |
| NSC-85998; U-9889 | |
| 1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea |
Especificaciones
| Streptozotocin | |
| White | |
| C8H15N3O7 | |
| 2060675 | |
| NSC-85998; U-9889 | |
| ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N | |
| 1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea | |
| 45357367 | |
| ≥97% |
| 18883-66-4 | |
| Hygroscopic | |
| MFCD00006607 | |
| 14,8832 | |
| Soluble in water or 100% ethanol | |
| CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O | |
| 265.222 | |
| 265.22 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H351
Suspected of causing cancer.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350
missing translation for 'einecsNumber' : 242-646-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ5775000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C