Learn More
Sampling Systems™ Pinzas rectas
Código de producto. 17992102 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17992102 100 mm cada uno
17942132 200 mm cada uno
17912112 300 mm cada uno
17932132 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17992102 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A596100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.05€
    12.33€ / paquete de 1
    Ahorro 3.72€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas pinzas fabricadas en acero inoxidable 316L están diseñadas para su uso en entornos de laboratorio, producción e industriales. Las pinzas facilitan la recogida de objetos complejos, como frascos y pañuelos de papel.
  • Gama de diferentes longitudes convenientes
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas pequeñas
Longitud (imperial) 3,9 in
Longitud (métrico) 100 mm
Material Acero inoxidable (316 l)
Cantidad 1 pinza/Cs.
Esterilidad No estéril
Modelo Estándar
Estilo de punta Recto