Descripción
- Gama de diferentes longitudes convenientes
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Recto |
| Longitud (imperial) | 7,9 in |
| Material | Acero inoxidable (316 L) |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
| Cantidad (n.º por caja) | 1 pinza/Cs. |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Estándar |