Description
- Gama de diferentes longitudes convenientes
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
| Longitud (imperial) | 11,8 in |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Material | Acero inoxidable (316 l) |
| Cantidad | 1 pinza/Cs. |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Estándar |
| Estilo de punta | Recto |