Learn More
Gosselin™ Recipientes rectos con tapón de rosca
Código de producto. 15468804
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15468804 40 mL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15468804 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TP30C012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00€
    148.80€ / paquete de 1000
    Ahorro 74.20€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recoja, almacene y transporte muestras. Los recipientes rectos con tapón de rosca Gosselin™ cuentan con marcado CE para su uso clínico.
  • Fabricada con polipropileno natural
  • Incluye tapón de rosca a prueba de fugas de LDPE rojo
  • Marcado CE: CE, IVD
  • Contacto con alimentos: La materia prima cumple con el reglamento CE N º1935/2004
  • Nivel de garantía de esterilidad basado en ISO 11137 : Nulo
  • Envasada montada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Polipropileno
Forma Recto
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 40 mL
Color del tapón Rojo
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Transparente
Diámetro (métrico) 30 mm
Altura (métrico) 70 mm
Incluye Tapón de rosca
Cantidad 1000/paq.