Learn More
Gosselin™ Recipientes rectos
Código de producto. 15468824
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 380
paquete de 700
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Color del tapón Tamaño de la unidad
15468824 125 mL Estéril Rojo paquete de 380
15458814 60 mL No estéril Azul paquete de 700
15468814 60 mL No estéril Rojo paquete de 700
15478814 60 mL No estéril Blanco paquete de 700
15498824 125 mL No estéril Azul paquete de 380
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15468824 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor TP52C002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    157.09€ / paquete de 380
    Ahorro 20.91€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para la recogida de muestras, el almacenamiento y el transporte a laboratorios. Los recipientes rectos Gosselin™ cuentan con un tapón a prueba de fugas.
  • El polipropileno resistente a roturas se ha diseñado especialmente para su uso en los sectores alimentarios, de productos lácteos y de elaboración de cerveza
  • Se incluyen tapones de rosca de LDPE
  • Reborde interior a prueba de fugas que evita las gotas entre las roscas
  • Nivel garantizado de esterilización según ISO 11137: Estériles SAL 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Polipropileno
Forma Recto, cilíndrico
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 125 mL
Certificaciones/conformidad ISO 11137
Color del tapón Rojo
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Natural
Diámetro (métrico) 52 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones bacteriológicas
Altura (métrico) 74 mm
Incluye Tapón de rosca de LDPE con reborde interior a prueba de fugas
Etiqueta Sin etiqueta
Cantidad 380/paq.