Learn More
BRAND™ Caja de almacenamiento para criotubos
Código de producto. 15613947 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
81 (Tubos criogénicos de 1,2 mL y 2 mL)
81 (tubos criogénicos de 3, 4 y 5 ml)
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
15613947 81 (Tubos criogénicos de 1,2 mL y 2 mL) paquete de 4
15501281 81 (tubos criogénicos de 3, 4 y 5 ml) paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15613947 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 114862
Edge
Contiene 81 tubos
  • Policarbonato (PC)
  • Para tubos criogénicos
  • Rango de funcionamiento (en fase gaseosa de nitrógeno líquido) -196 °C a +121 °C
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar)
  • DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Policarbonato
Tipo Caja de almacenamiento criogénica
Admite 81 (Tubos criogénicos de 1,2 mL y 2 mL)
Cantidad 4