Learn More
Labcon Caja de almacenamiento para tubos de centrífuga
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16693992
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (15 mL)
Tubos (50 mL)
Posiciones:
16
36
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Posiciones unitSize
16693992 Tubos (15 mL) 36 paquete de 2
16604002 Tubos (50 mL) 16 paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16693992 Proveedor Labcon N.º de proveedor 27032200009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Congelable a -80 °C
  • Archivador de portaobjetos Shandon
  • Para tubos de centrífuga
  • Fabricados en polipropileno
  • Congelable a -80 °C
  • Incluye tapa transparente
  • 2 cajas por maletín
  • Hecho en USA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Verde
Admite Tubos (15 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 36
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Para utilizar con (equipo) Tubos para centrífuga de 15 mL
Envase 2 cajas/caja
Tipo de producto Caja de almacenamiento para congelador