Descripción
- Archivador de portaobjetos Shandon
- Para tubos de centrífuga
- Fabricados en polipropileno
- Congelable a -80 °C
- Incluye tapa transparente
- 2 cajas por maletín
- Hecho en USA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (50 mL) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 16 |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de centrífuga de 50 ml |
| Mostrar más |