Learn More
Seward™ Stomacher™ Bolsas para licuadoras de laboratorio
Descripción
- Seward Stomacher La gama de bolsas está hecha de gránulos de LDPE virgen de grado alimenticio de alta calidad extruidos a un espesor de μpelícula de 65 µm.
- Bolsas resistentes también disponibles para muestreo de grandes volúmenes. Espesor de película μde 80 m; Bolsas de polietileno estériles (irradiados con rayos gamma); Las bolsas con cierre cuentan con una tira de cierre de alambre en la parte superior de la bolsa para almacenamiento a corto plazo.
- Las bolsas de filtración tienen una malla plástica interior para que resulte sencillo pipetear a partir de muestras que producen una gran cantidad de residuos
- Bolsas monocamerales para su uso en mezcladores; esterilidad interna asegurada con tapa de barrera estéril desprendible patentada en bolsitas
- Material de tubo extruido de polietileno virgen altamente transparente y resistente a pinchazos
- Simplemente rasgue el extremo perforado de la parte superior de la bolsita, retire la bolsa y ábrala con el abridor de bolsas Seward e introduzca el material que se va a analizar y procesar
- Bolsas disponibles para tamaños de muestra de 25 ul a 4500 ml
‡Para el modelo descontinuado 400 (14-550-5G, -5H). Las bolsas para el Modelo 400C también pueden usarse en el Modelo 400.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Base redonda, estándar |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Ninguno |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Para preparar, almacenar y transportar muestras en la preparación de muestras microbiológicas |
| Para utilizar con (equipo) | Stomacher 400 y todas las demás batidoras de paleta de 400 ml |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| N.° por paquete | 500 |
| Mostrar más |