Learn More
Fisherbrand™ Ejes agitadores de acero inoxidable con hélices
Código de producto. 15103007 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
305mm
457mm
610mm
762mm
Incluye:
Hélice, 108 mm
Propulsor, 63,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Incluye unitSize
15103007 305mm Propulsor, 63,5 mm cada uno
15143007 457mm Hélice, 108 mm cada uno
15113007 457mm Propulsor, 63,5 mm cada uno
15123007 610mm Propulsor, 63,5 mm cada uno
15133007 762mm Propulsor, 63,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15103007
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excelente para producir flujos axiales en recipientes de arriba a abajo. Los ejes de agitación de acero inoxidable Fisherbrand™ con hélices se utilizan con unidades de agitador de varilla.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Resistentes a la corrosión
Especificaciones
Incluye Propulsor, 63,5 mm
Cantidad 1 unidad
Tamaño 305mm
Tipo Eje